Learn More
4-Deshidroxi-2-hidroxi olsalazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6'-Dihydroxy-3,3'-diazenediyldibenzoic Acid |
| CAS | 752188-68-4 |
| Fórmula molecular | C14 H10 N2 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid, 3-[2-(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)diazenyl]-2-hydroxy-, Benzoic acid, 3-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]-2-hydroxy- (9CI), 2,6'-Dihydroxy-3,3'-diazenediyldibenzoic acid, 4-Dehydroxy-2-hydroxy Olsalazine, 4-Dehydroxy-2-hydroxyolsalazine, Olsalazine Sodium Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10N2O6/c17-11-5-4-7(6-9(11)14(21)22)15-16-10-3-1-2-8(12(10)18)13(19)20/h1-6,17-18H,(H,19,20)(H,21,22) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)O)c1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[(E)-(3-carboxi-4-hidroxifenil)diazenil]-2-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 302.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.0539 |