Learn More
4' 'DeFluoro-4' 'metil-ezetimiba, TRC
Código de producto. 30364083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364083 25 mg 25 miligramos
30354629 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30364083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22886025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1700622-07-6
Fórmula molecular C25H24FNO3
Peso molecular (g/mol) 405.46
Sinónimo (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-((S)-3-hydroxy-3-(p-tolyl)propyl)-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
Nombre IUPAC (3R,4S)-1-(4-fluorofenil)-3-[(3S)-3-hidroxi-3-(4-metilfenil)propil]-4-(4-hidroxifenil)azetida-2-one
SMILES CC1=CC=C([C@@H](O)CC[C@H]2C(N(C3=CC=C(F)C=C3)[C@@H]2C4=CC=C(O)C=C4)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4''DeFluoro-4''methyl-Ezetimibe
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H24FNO3/c1-16-2-4-17(5-3-16)23(29)15-14-22-24(18-6-12-21(28)13-7-18)27(25(22)30)20-10-8-19(26)9-11-20/h2-13,22-24,28-29H,14-15H2,1H3/t22-,23+,24-/m1/s1