Learn More
4-Defluoro-4-hidroxi Gefitinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-((7-methoxy-6-(3-(morpholin-4-yl)propoxy)quinazolin-4-yl)amino)phenol |
| CAS | 847949-50-2 |
| Fórmula molecular | C22 H25 Cl N4 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-4-[[7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinyl]amino]phenol, Metabolite M387783, 4-Defluoro-4-hydroxy Gefitinib, Phenol, 2-chloro-4-[[7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinyl]amino]-, 2-Chloro-4-[[7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinyl]amino]phenol, 4-Defluoro-4-hydroxy Gefitinib, 2-Chloro-4-[[7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-yl]amino]phenol, 4-Defluoro-4-hydroxygefitinib |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25ClN4O4/c1-29-20-13-18-16(12-21(20)31-8-2-5-27-6-9-30-10-7-27)22(25-14-24-18)26-15-3-4-19(28)17(23)11-15/h3-4,11-14,28H,2,5-10H2,1H3,(H,24,25,26) |
| SMILES | ClC1=C(O)C=CC(NC2=NC=NC3=C2C=C(OCCCN4CCOCC4)C(OC)=C3)=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-[[7-metoxi-6-(3-morfolin-4-ilpropoxi)quinazolin-4-il]amino]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 444.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 444.16 |