Learn More
4-Defluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-il) Fluconazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14FN9O/c16-14-3-12(25-11-19-8-22-25)1-2-13(14)15(26,4-23-9-17-6-20-23)5-24-10-18-7-21-24/h1-3,6-11,26H,4-5H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.1305 |
| Porcentaje de pureza | >95% |