Learn More
4-Defluoro-2-fluoro Haloperidol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(2-fluorophenyl)butan-1-one |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23ClFNO2/c22-17-9-7-16(8-10-17)21(26)11-14-24(15-12-21)13-3-6-20(25)18-4-1-2-5-19(18)23/h1-2,4-5,7-10,26H,3,6,11-15H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.1401 |
| Porcentaje de pureza | >95% |