Learn More
4-Dechlor-4-(3-clorofenilo) Haloperidol Decanoato, TRC
Código de producto. 30012662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012662 1 mg 1 miligramo
30007966 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2264801MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797131-50-0
Fórmula molecular C37 H45 Cl F N O3
Peso molecular (g/mol) 606.21
Sinónimo Haloperidol Decanoate EP Impurity F
Nombre IUPAC [4-[4-(3-clorofenil)fenilo]-1-[4-(4-fluorofenil)-4-oxo-butil]-4-piperidilo] decanoato
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(cc3)c4cccc(Cl)c4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dechloro-4-(3-chlorophenyl) Haloperidol Decanoate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H45ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-14-36(42)43-37(32-19-15-29(16-20-32)31-11-9-12-33(38)28-31)23-26-40(27-24-37)25-10-13-35(41)30-17-21-34(39)22-18-30/h9,11-12,15-22,28H,2-8,10,13-14,23-27H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 605.3072