Learn More
4-Decloro-3-cloro indometacina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Dechloro-3-chloro indomethacin |
| CAS | 807614-94-4 |
| Fórmula molecular | C19H16ClNO4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1-(3-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid, [1-(3-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic Acid, Indomethacin Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)6-7-17(16)21(11)19(24)12-4-3-5-13(20)8-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCSS(=O)(C)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[1-(3-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 357.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.0768 |