Learn More
4-decanolida, TRC
Código de producto. 30349116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349116 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30349116 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21255325G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Decalactone
CAS 706-14-9
Fórmula molecular C10 H18 O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Decalactone, 4-Hexyl-γ-butyrolactone, γ-Hexyl-γ-butyrolactone, 5-Hexyltetrahydro-2-furanone, Decanolactone, 4-Hydroxydecanoic acid γ-lactone, γ-Decanolactone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
SMILES O=C1OC(CC1)CCCCCC
Nombre IUPAC 5-hexiltetrahidrofurano-2-ona
Peso molecular (g/mol) 170.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1307