missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Decanol, +97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11449886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11449886 100 g 100 g
11429886 5 g 5 g
11439886 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11449886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20866.22

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2051-31-2
Fórmula molecular C10H22O
Peso molecular (g/mol) 158.285
Número MDL MFCD00039627
Clave InChI DTDMYWXTWWFLGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-decanol, decanol-4, 4-decanol, s, 4-decyl alcohol, hexylpropylcarbinol, 1-propylheptyl alcohol, acmc-20moz4, acmc-1cf04
PubChem CID 16320
Nombre IUPAC Decan-4-ol
SMILES CCCCCCC(CCC)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Decanol
Densidad 0.828
Punto de ebullición 210°C to 211°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.432
Cantidad 100 g
Beilstein 1735252
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.29
Porcentaje de pureza ≥97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.