Learn More
4-Desacetil-7-(trietilsilil)baccatina III, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Deacetyl-7-(triethylsilyl)baccatin III |
| CAS | 156605-41-3 |
| Fórmula molecular | C28 H30 O2 S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2aR-(2aalpha,4beta,4abeta,6beta,9alpha,11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha)]-6-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11,12b-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-4-[(triethylsilyl)oxy]-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6-Acetoxy-9,11,12b-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-((triethylsilyl)oxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-1H-7,11-methanocyclodeca[3,4]benzo[1,2-b]oxet-12-yl Benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H30O2S2/c1-26(2)11-12-27(3,4)24-17-22(9-10-23(24)26)28(31-13-14-32-28)21-8-7-18-15-20(25(29)30)6-5-19(18)16-21/h5-10,15-17H,11-14H2,1-4H3,(H,29,30) |
| SMILES | CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(ccc12)C3(SCCS3)c4ccc5cc(ccc5c4)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-[2-(5,5,8,8-tetrametil-6,7-dihidronaftalen-2-il)-1,3-ditiolan-2-il]naftaleno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 462.667 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 462.169 |