Learn More
Tocris Bioscience™ 4-DAMP
Descripción
Antagonist at the M3 cholinergic receptor. [3H]-4-DAMP selectively labels M1 and M3 receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-DAMP |
| CAS | 1952-15-4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C21H26INO2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.33 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 451.348 |