Learn More
4-(Ciclopropilcarbonilo)-Alfa, Alfa-dimetilbenzenacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Cyclopropylcarbonyl)-alpha,alpha-dimethylbenzeneacetic Acid |
| CAS | 162096-54-0 |
| Fórmula molecular | C14H16O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(4-(Cyclopropanecarbonyl)phenyl)-2-methylpropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16O3/c1-14(2,13(16)17)11-7-5-10(6-8-11)12(15)9-3-4-9/h5-9H,3-4H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)C2CC2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(ciclopropanocarbonil)fenilo]-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 232.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.1099 |