Learn More
Ácido 4-ciclopropil-4-oxobutírico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497957 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15497957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51078.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyclopropyl-4-oxobutyric acid
CAS 53712-75-7
Fórmula molecular C7H10O3
Número MDL MFCD01320151
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-cyclopropyl-4-oxobutyric acid, acmc-1ayb0, 4-oxo-4-cyclopropylbutanoic acid
Clave InChI ISZLFKWEBSKHTO-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1CC1
Nombre IUPAC ácido 4-ciclopropil-4-oxobutanoico
Peso molecular (g/mol) 142.15
PubChem CID 16213729
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.15
Porcentaje de pureza 95%