Learn More
Ácido 4-ciclohexilbutanoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 4-ciclohexilbutanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-cyclohexylbutanoic acid |
| CAS | 4441-63-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-cyclohexylbutanoic acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H18 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Sodium Phenylbutyrate Imp. C (EP), Phenylbutyrate USP Related Compound C, Phenylbutyrate USP RC C, Cyclohexanebutanoic acid, Cyclohexanebutyric acid, 4-Cyclohexylbutanoic acid, 4-Cyclohexylbutyric acid, NSC 2158, NSC 406925, Phenylbutyrate Related Compound C, Sodium Phenylbutyrate Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)CCCC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-ciclohexilbutanoico |
| Mostrar más |