Learn More
Ácido 4-ciclohexilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301827 2 g 2 g
11311827 10 g 10 g
11321827 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11301827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05086.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20029-52-1 | C13H16O2 | 204.269 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20029-52-1
Fórmula molecular C13H16O2
Peso molecular (g/mol) 204.269
Número MDL MFCD00039459
Clave InChI QCIWHVKGVVQHIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyclohexyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-cyclohexyl, 4cyclohexylbenzoic acid, 4-cyclohexylbenzoicacid, p-cyclohexylbenzoic acid, acmc-1cmbu, cyclohexybenzoicacid, 4-carboxyphenyl cyclohexane
PubChem CID 88337
Nombre IUPAC ácido 4-ciclohexilbenzoico
SMILES C1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyclohexylbenzoic acid
Punto de fusión 194°C to 198°C
Cantidad 2 g
Beilstein 1966671
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Cyclohexylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Cyclohexylbenzoicacid