Learn More
Cloruro de 4-ciclohexilbencenosulfonilo, 97+ %, ACROS Organics™
Código de producto. 10199919 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10199919 1 g 1 g
10704872 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10199919 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438000010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 56354-57-5
Fórmula molecular C12H15ClO2S
Peso molecular (g/mol) 258.76
Número MDL MFCD00625713
Clave InChI CREMYEDHKUWVTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyclohexyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-1awu9, chloro 4-cyclohexylphenyl sulfone, 4-cyclohexylphenylsulfonyl chloride, 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-cyclohexyl-1-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyclohexyl
PubChem CID 4339442
Nombre IUPAC cloruro de 4-ciclohexilbenceno-1-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54.2°C to 55.7°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. as diethylsulfonamide (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.77
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.