Learn More
Cloruro de 4-ciclohexilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496457 1 g 1 g
15406467 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33616.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56354-57-5 | C12H15ClO2S | 258.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56354-57-5
Fórmula molecular C12H15ClO2S
Peso molecular (g/mol) 258.76
Número MDL MFCD00625713
Clave InChI CREMYEDHKUWVTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyclohexyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-1awu9, chloro 4-cyclohexylphenyl sulfone, 4-cyclohexylphenylsulfonyl chloride, 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-cyclohexyl-1-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyclohexyl
PubChem CID 4339442
Nombre IUPAC 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 52°C to 54°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.77
Porcentaje de pureza 97%