Learn More
Ácido 4-ciclohexilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374905 250 mg 250 miligramos
11354905 1 g 1 g
11364905 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11374905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18076.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 374538-04-2 | C12H17BO2 | 204.076 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374538-04-2
Fórmula molecular C12H17BO2
Peso molecular (g/mol) 204.076
Número MDL MFCD02093068
Clave InChI KNQVRFYNQWNYPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyclohexylbenzeneboronic acid, 4-cyclohexylphenyl boronic acid, boronic acid, 4-cyclohexylphenyl, 4-cyclohexylphenylboronicacid, zlchem 189, pubchem6403, pubchem7791, acmc-209it1, 4-cyclohexylphenylboronic-acid, 4-cyclohexyl-phenylboronic acid
PubChem CID 4589189
Nombre IUPAC Ácido (4-ciclohexilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C2CCCCC2)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyclohexylbenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼220°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.08
Porcentaje de pureza 98%