Learn More
4-Ciclohexilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322056 1 g 1 g
11332056 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03184.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6373-50-8 | C16H12Cl2N4OS | 379.26 g/mol
4-Cyclohexylaniline is used as a starting material for the preparation of 1-cyclohexyl-4-nitroso-benzene. It is used as a reactant in nucleophilic acylation to form N-(4-cyclohexylphenyl)acetamide by reacting with acetyl halides. It is also involved in the synthesis of N-(4-cyclohexylphenyl)-2-morpholino-acetamide by reaction with 2-morpholinoacetyl fluoride. Further, it reacts with 4-bromo-4-oxo-butanoic acid to get 4-[(4-cyclohexylphenyl)amino]-4-oxo-butanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-ciclohexilanina se utiliza como material de partida para la preparación de 1-ciclohexil-4-nitroso-benceno y como reactante en la acilación nucleofílica para formar N-(4-ciclohexilfenil)acetamida, ya que reacciona con los haluros de acetil. También participa en la síntesis de la N-(4-ciclohexilfenilo)-2-morfolino-acetamida por reacción con el fluoruro 2-morfolinoacetílico. Además, reacciona con 4-bromo-4-oxo-ácido butanoico para obtener 4-[(4-ciclohexilfenil)amino]-4-oxo-ácido butanoico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6373-50-8
Fórmula molecular C16H12Cl2N4OS
Peso molecular (g/mol) 379.26
Número MDL MFCD00001454
Clave InChI YDTTUXLKBBQRHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 4-cyclohexyl, 4-cyclohexylbenzenamine, aniline, p-cyclohexyl, p-cyclohexylaniline, 4-cyclohexylphenyl amine, 4-cyclohexylphenylamine, 4-cyclohexylanilin, 4-cyclohexyl-aniline, acmc-20aivf, p-cyclohexylphenylamine
PubChem CID 80764
Nombre IUPAC 4-ciclohexilanilina
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(NC(=O)NC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyclohexylaniline
Punto de fusión 52°C to 56°C
Punto de ebullición 166°C (13 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 2965799
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.28
Porcentaje de pureza 97%