Learn More
4'-Ciclohexilacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485776 100 g 100 g
11465776 5 g 5 g
11475776 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20838.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 18594-05-3 | C14H18O | 202.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18594-05-3
Fórmula molecular C14H18O
Peso molecular (g/mol) 202.30
Número MDL MFCD00001453
Clave InChI MSDQNIRGPBARGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-cyclohexylacetophenone, 1-4-cyclohexylphenyl ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl ethan-1-one, 4-cyclohexylacetophenone, ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl, 1-acetyl-4-cyclohexylbenzene, p-cyclohexylacetophenone, acmc-209ena, 4-cyclohexylace-tophenone, 4'-cyclohexyl actephenone
PubChem CID 87715
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Specifica
Nombre del producto químico o material 4'-Cyclohexylacetophenone
Punto de fusión 66°C to 70°C
Punto de ebullición 179°C to 181°C (14 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 1962365
Nombre IUPAC 1-(4-Ciclohexilfenil)etanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.3
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.