Learn More
4'-Ciclohexilacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465776 5 g 5 g
11475776 25 g 25 g
11485776 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20838.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18594-05-3 | C14H18O | 202.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18594-05-3
Fórmula molecular C14H18O
Peso molecular (g/mol) 202.30
Número MDL MFCD00001453
Clave InChI MSDQNIRGPBARGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-cyclohexylacetophenone, 1-4-cyclohexylphenyl ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl ethan-1-one, 4-cyclohexylacetophenone, ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl, 1-acetyl-4-cyclohexylbenzene, p-cyclohexylacetophenone, acmc-209ena, 4-cyclohexylace-tophenone, 4'-cyclohexyl actephenone
PubChem CID 87715
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Cyclohexylacetophenone
Punto de fusión 66°C to 70°C
Punto de ebullición 179°C to 181°C (14 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1962365
Nombre IUPAC 1-(4-ciclohexilfenil)etan-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.3
Porcentaje de pureza 99%