Learn More
4'-Cyclohexylacetophenone, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10566631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10566631 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10566631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 339120050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Cyclohexylacetophenone
CAS 18594-05-3
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C14H18O
Número MDL MFCD00001453
Cantidad 5 g
Sinónimo 4'-cyclohexylacetophenone, 1-4-cyclohexylphenyl ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl ethan-1-one, 4-cyclohexylacetophenone, ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl, 1-acetyl-4-cyclohexylbenzene, p-cyclohexylacetophenone, acmc-209ena, 4-cyclohexylace-tophenone, 4'-cyclohexyl actephenone
Clave InChI MSDQNIRGPBARGC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Nombre IUPAC 1-(4-ciclohexilfenil)etan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 202.30
PubChem CID 87715
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.3