Learn More
(4-Ciclohexil-fenilo)-(4-isopropil-fenil)-amina, TRC
Código de producto. 30365551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30365551 50 mg
30350485 100 mg
30357917 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99618550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886365-92-0
Fórmula molecular C21H27N
Peso molecular (g/mol) 293.45
Nombre IUPAC 4-ciclohexil-N-(4-propan-2-ilfenil)anilina
SMILES CC(C)c1ccc(Nc2ccc(cc2)C3CCCCC3)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Cyclohexyl-phenyl)-(4-isopropyl-phenyl)-amine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27N/c1-16(2)17-8-12-20(13-9-17)22-21-14-10-19(11-15-21)18-6-4-3-5-7-18/h8-16,18,22H,3-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.2143