Learn More
4-(ciclohex-1-en-1-il)morfolina, TRC
Código de producto. 30360398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360398 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30360398 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9979131G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Cyclohex-1-en-1-yl)morpholine
CAS 670-80-4
Fórmula molecular C10H17NO
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h4H,1-3,5-9H2
SMILES C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
Nombre IUPAC 4-(ciclohexen-1-il)morfolina
Peso molecular (g/mol) 167.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.131