Learn More
4-Cianoestireno, 97%, estab. con 0,05 % 4-terc-butil catecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495837 25 g 25 g
11475837 1 g 1 g
11485837 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24395.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3435-51-6 | C9H7N | 129.16 g/mol
4-Cyanostyrene is used as an intermediate in organic synthesis. It is used in the preparation of poly(4-cyanostyrene) polymer , which is a macromolecular device having nanoscale order and finds a wide range of potential applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-cianoestireno se utiliza como producto intermedio en síntesis orgánica. Se utiliza en la preparación del polímero poli4(-cianoestireno), que es un dispositivo macromolecular con orden en la nanoescala y presenta una amplia gama de aplicaciones potenciales.
Solubilidad
Inmiscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con iniciadores de polimerización, catalizadores de polimerización y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3435-51-6
Fórmula molecular C9H7N
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00080445
Clave InChI SNTUCKQYWGHZPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76967
Nombre IUPAC 4-etenilbenzonitrilo
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanostyrene
Nombre de nota stabilized with 0.05% 4-tert-butyl catechol
Punto de ebullición 92°C to 93°C (3 mmHg)
Índice de refracción 1.5775
Cantidad 25 g
Número UN UN3276
Sinónimo 4-cyanostyrene, 4-vinylbenzonitrile, benzonitrile, 4-ethenyl, p-cyanostyrene, 4-vinyl-benzonitrile, benzonitrile, p-vinyl, p-vinylbenzonitrile, acmc-20amk5, benzonitrile,4-ethenyl, 4-vinylbenzenecarbonitrile
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 97%