Learn More
4-Cianoestireno, 97%, estab. con 0,05 % 4-terc-butil catecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475837 1 g 1 g
11485837 5 g 5 g
11495837 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24395.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.94€
    66.65€ / 1 g
    Ahorro 14.29€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3435-51-6 | C9H7N | 129.16 g/mol
4-Cyanostyrene is used as an intermediate in organic synthesis. It is used in the preparation of poly(4-cyanostyrene) polymer , which is a macromolecular device having nanoscale order and finds a wide range of potential applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-cianoestireno se utiliza como producto intermedio en síntesis orgánica. Se utiliza en la preparación del polímero poli4(-cianoestireno), que es un dispositivo macromolecular con orden en la nanoescala y presenta una amplia gama de aplicaciones potenciales.
Solubilidad
Inmiscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con iniciadores de polimerización, catalizadores de polimerización y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3435-51-6
Fórmula molecular C9H7N
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00080445
Clave InChI SNTUCKQYWGHZPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76967
Nombre IUPAC 4-etenilbenzonitrilo
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Cyanostyrene
Nombre de nota stabilized with 0.05% 4-tert-butyl catechol
Punto de ebullición 92°C to 93°C (3 mmHg)
Índice de refracción 1.5775
Cantidad 1 g
Número UN UN3276
Sinónimo 4-cyanostyrene, 4-vinylbenzonitrile, benzonitrile, 4-ethenyl, p-cyanostyrene, 4-vinyl-benzonitrile, benzonitrile, p-vinyl, p-vinylbenzonitrile, acmc-20amk5, benzonitrile,4-ethenyl, 4-vinylbenzenecarbonitrile
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • p-Cyanostyrene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Cyanostyrene