Learn More
4-Cianoestireno, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10104690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10104690 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
11915621 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10104690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 292910025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3435-51-6 | C9H7N | 129.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3435-51-6
Fórmula molecular C9H7N
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00080445
Clave InChI SNTUCKQYWGHZPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76967
Nombre IUPAC 4-etenilbenzonitrilo
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanostyrene
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 56.0°C to 58.0°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5765 to 1.5785
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-cyanostyrene, 4-vinylbenzonitrile, benzonitrile, 4-ethenyl, p-cyanostyrene, 4-vinyl-benzonitrile, benzonitrile, p-vinyl, p-vinylbenzonitrile, acmc-20amk5, benzonitrile,4-ethenyl, 4-vinylbenzenecarbonitrile
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Estabilizante 0.05% tert.butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido