Learn More
4-Cianopiridina, TRC
Código de producto. 30361850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361850 25 g 25 g
30353435 5 g -
30358701 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98222525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-48-1
Fórmula molecular C6 H4 N2
Peso molecular (g/mol) 104.11
Sinónimo 4-Pyridinecarbonitrile, Isonicotinonitrile (6CI,8CI), 4-Azabenzonitrile, 4-Cyanopyridine, 4-Pyridinenitrile, 4-Pyridyl cyanide, 4-Pyridylcarbonitrile, Isonicotinic acid nitrile, NSC 60681, γ-Cyanopyridine
Nombre IUPAC piridina-4carbonitrilo
SMILES N#Cc1ccncc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-4-carbonitrile
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0374