Learn More
4-Cianopiridina N-óxido, TRC
Código de producto. 30367141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367141 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30367141 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98770050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanopyridine N-Oxide
CAS 14906-59-3
Fórmula molecular C6 H4 N2 O
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N2O/c7-5-6-1-3-8(9)4-2-6/h1-4H
SMILES [O-][n+]1ccc(cc1)C#N
Nombre IUPAC 1-oxidopiridina-1-ium-4-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 120.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0324