Learn More
4-Cianopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434023 2500 g 2500 g
11364739 10 g 10 g
11414023 100 g 100 g
11424023 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11434023 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10286.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-48-1 | C6H4N2 | 104.112 g/mol
4-Cyanopyridine is used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceutical substances like isonicotinylhydrazide, which is used in the treatment of tuberculosis. It is used as a precursor for the preparation of isonicotinic acid and 4-diemthylaminopyridine (DMAP). It is involved in the synthesis of 6-methyl-2-pyridin-4-yl-pyrimidin-4-ylamine by reacting with acetonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-cianopiridina se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y en sustancias farmacéuticas como la isonicotinilhidrazida, que se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis. Se utiliza como precursor para la preparación del ácido isonicotínico y la 4-dimetilaminopiridina (DMAP). Participa en la síntesis de la 6-metil-2-piridin-4-il-pirimidin-4-ilamina al reaccionar con el acetonitrilo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-48-1
Fórmula molecular C6H4N2
Peso molecular (g/mol) 104.112
Número MDL MFCD00006417
Clave InChI GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanopyridine, isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, isonicotinic acid nitrile, 4-pyridinenitrile, 4-cyano pyridine, .gamma.-cyanopyridine, gamma-cyanopyridine, p-cyanopyridine, pubchem11155
PubChem CID 7506
ChEBI CHEBI:28020
Nombre IUPAC piridina-4carbonitrilo
SMILES C1=CN=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanopyridine
Punto de fusión 76°C to 80°C
pH 6
Punto de ebullición 194°C to 196°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Olor Pungent
Cantidad 2500 g
Beilstein 107712
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals or Powder or Crystalline Powder or Lumps or Fused Solid or Solid