Learn More
4-cianopirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Cyanopyrazole |
| CAS | 31108-57-3 |
| Fórmula molecular | C4H3N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pyrazole-4-carbonitrile, 1H-Pyrazole-4-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3N3/c5-1-4-2-6-7-3-4/h2-3H,(H,6,7) |
| SMILES | N#Cc1cn[nH]c1 |
| Nombre IUPAC | 1H-pirazol-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 93.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.0327 |