Learn More
4-Cianopiperidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352849 25 g 25 g
11342849 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27722.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4395-98-6 | C6H10N2 | 110.16 g/mol
4-Cyanopiperidine is used as an intermediate for the preparation of pharmaceutical substances like antidepressants and anti-inflammatory. It is used as a precursor for the synthesis of piperidine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-cianopiperidina se utiliza como intermedio para la preparación de sustancias farmacéuticas como antidepresivos y antiinflamatorios. Se utiliza como precursor para la síntesis de derivados de la piperidina.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4395-98-6
Fórmula molecular C6H10N2
Peso molecular (g/mol) 110.16
Número MDL MFCD05022468
Clave InChI FSDNTQSJGHSJBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanopiperidine, 4-piperidinecarbonitrile, 4-cyanopiperdine, 4-cyanopyperidine, 4-cyano piperdine, 4-cyano piperidine, 4-cyano-piperidine, acmc-20aipl, pubchem9349
PubChem CID 138223
Nombre IUPAC piperidina-4-carbonitrilo
SMILES C1CNCCC1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanopiperidine
Densidad 0.98
Punto de ebullición 226°C
Temperatura de inflamación 91°C (196°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4755
Cantidad 25 g
Número UN UN3276
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.16
Porcentaje de pureza 96%