Learn More
Bromuro de 4-cianofenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465335 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15465335 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58211.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 131379-14-1 | C7H4BrNZn | 247.4 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromuro de cianofenilzinc se utiliza para producir bifenilo-4-carbonitrilo.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes, aire, bases y calor. Sensible al aire. Almacenar bajo iner seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanophenylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 131379-14-1
Densidad 0.98
Fórmula molecular C7H4BrNZn
Número MDL MFCD00671984
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo zinc 2+ ion 4-cyanobenzen-1-ide bromide, zinc bromide 4-cyanobenzen-1-ide 1/1/1
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI HEOMKTNNZDZMJZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=CC=[C-]1)C#N.[Zn+2].[Br-]
Nombre IUPAC zinc; benzonitrilo; bromuro
Peso molecular (g/mol) 247.4
PubChem CID 54750729
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.4