Learn More
Clorhidrato de 4-cianofenilhidrazina, TRC
Código de producto. 30367781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367781 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30367781 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9875351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanophenylhydrazine Hydrochloride
CAS 2863-98-1
Fórmula molecular C7H8ClN3
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Hydrazinylbenzonitrile Hydrochloride, 4-(Hydrazino)benzonitrile Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N3.ClH/c8-5-6-1-3-7(10-9)4-2-6;/h1-4,10H,9H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccc(cc1)C#N
Nombre IUPAC 4-hidracinilbenzonitrilo;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 169.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0407