Learn More
Clorhidrato de 4-cianofenilhidrazina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Cyanophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 2863-98-1 |
| Fórmula molecular | C7H8ClN3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Hydrazinylbenzonitrile Hydrochloride, 4-(Hydrazino)benzonitrile Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N3.ClH/c8-5-6-1-3-7(10-9)4-2-6;/h1-4,10H,9H2;1H |
| SMILES | Cl.NNc1ccc(cc1)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-hidracinilbenzonitrilo;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 169.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0407 |