Learn More
Clorhidrato de 4-cianofenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409687 5 g 5 g
11419687 25 g 25 g
11429687 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22157.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2863-98-1 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y el agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2863-98-1
Fórmula molecular C7H7N3
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00673994
Clave InChI DZUUSHCOMPROCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanophenylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinylbenzonitrile hydrochloride, 4-hydrazinobenzonitrile hydrochloride, 4-cyanophenylhydrazine hcl, benzonitrile, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-hydrazino-benzonitrile; hydrochloride, pubchem13684, 4-cyanophenylhydrazine-hcl, acmc-1co7p, ksc205o1j
PubChem CID 16212962
Nombre IUPAC 4-hidracinilbenzonitrilo;clorhidrato
SMILES NNC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼243°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 3565486
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.61
Porcentaje de pureza 97%