Learn More
Ácido 4-cianofenilborónico, TRC
Código de producto. 30356052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356052 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30356052 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9896905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanophenylboronic Acid
CAS 126747-14-6
Fórmula molecular C7H6BNO2
Cantidad 5 g
Sinónimo (p-Cyanophenyl)boronic Acid, 4-Cyanobenzeneboronic Acid, 4-Cyanophenylboric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6BNO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H
SMILES OB(O)c1ccc(cc1)C#N
Nombre IUPAC ácido (4-cianofenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 146.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0492