Learn More
Ácido 4-cianofenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11945631 5 g Frasco de vidrio 5 g
11935631 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437730050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5462-71-5 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5462-71-5
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD06798066
Clave InChI WEBXRQONNWEETE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-cyanophenyl acetic acid, 4-cyanophenylacetic acid, 4-cyanophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-cyano, 4-cyano-phenyl-acetic acid, p-cyanophenylacetic acid, 4-cyanobenzeneacetic acid, p-cyanophenyl acetic acid, acetic acid, p-cyanophenyl
PubChem CID 79587
Nombre IUPAC ácido 2-(4-cianofenil)acético
SMILES OC(=O)CC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanophenylacetic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 151°C to 152°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Cyanophenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.