Learn More
Ácido 4-cianofenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361999 1 g 1 g
11371999 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26062.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5462-71-5 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
4-Cyanophenylacetic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-cianofenilacético es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en CHCl3, THF y dioxano.
Notas
La temperatura de almacenamiento es de 2-4 °C. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5462-71-5
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD06798066
Clave InChI WEBXRQONNWEETE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-cyanophenyl acetic acid, 4-cyanophenylacetic acid, 4-cyanophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-cyano, 4-cyano-phenyl-acetic acid, p-cyanophenylacetic acid, 4-cyanobenzeneacetic acid, p-cyanophenyl acetic acid, acetic acid, p-cyanophenyl
PubChem CID 79587
Nombre IUPAC ácido 2-(4-cianofenil)acético
SMILES OC(=O)CC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanophenylacetic acid
Punto de fusión 150°C to 152°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Soluble in CHCl3,THF,dioxane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97%