Learn More
Isotiocianato de 4-cianofenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388275 1 g 1 g
11398275 5 g 5 g
11308285 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388275 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10173.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2719-32-6 | C8H4N2S | 160.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2719-32-6
Fórmula molecular C8H4N2S
Peso molecular (g/mol) 160.194
Número MDL MFCD00041085
Clave InChI DZFKAXLNKZXNHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanophenyl isothiocyanate, benzonitrile, 4-isothiocyanato, p-cyanophenyl isothiocyanate, 4-cyanophenylisothiocyanate, 4-cyano-phenyl-isothiocyanate, 4-isothiocyanatobenzenenitrile, 4-isothiocyanato-benzonitrile, benzonitrile,4-isothiocyanato, isothiocyanic acid, p-cyanophenyl ester, benzenenitrile, 4-isothiocyanato
PubChem CID 17626
Nombre IUPAC 4-isotiocianatobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanophenyl isothiocyanate
Punto de fusión 118°C to 122°C
Olor Irritating
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 2802621
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.2
Porcentaje de pureza 98%