Learn More
4-Cianofenil isocianato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10450663 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10450663 5 g Frasco de vidrio 5 g
10258473 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10450663 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405970050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 40465-45-0 | Molecular Formula: C8H4N2O | Molecular Weight: 144.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40465-45-0
Fórmula molecular C8H4N2O
Peso molecular (g/mol) 144.13
Número MDL MFCD00037038
Clave InChI TVSXDZNUTPLDKY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 170380
Nombre IUPAC 4-isocianatobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanophenyl isocyanate
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 102°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCC6H4NCO
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile, 4-isocyanato, 4-cyanophenylisocyanate, p-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,4-isocyanato, 4-isocyanatobenzenecarbonitrile, 4-cyanophenylisocyanat, p-cyanophenylisocyanate, #, 1-cyano-4-isocyanato-benzene
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble (dec). Other solubilities: soluble in toluene and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Agujas cristalinas o sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Cyanophenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación