Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-(cianofenil)borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Cyanophenyl)boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 171364-82-2 |
| Fórmula molecular | C13H16BNO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,1,2,2-Tetramethyldimethylene (4-cyanophenyl)boronate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,1-4H3 |
| SMILES | N#CC1=CC=C(C=C1)B2OC(C(O2)(C)C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 229.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.13 |