Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-(cianofenil)borónico, TRC
Código de producto. 30356765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356765 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30356765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98204510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Cyanophenyl)boronic Acid Pinacol Ester
CAS 171364-82-2
Fórmula molecular C13H16BNO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,1,2,2-Tetramethyldimethylene (4-cyanophenyl)boronate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,1-4H3
SMILES N#CC1=CC=C(C=C1)B2OC(C(O2)(C)C)(C)C
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 229.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.13