Learn More
4-n-Hexilbenzoato de 4-cianofenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440647 1 g 1 g
11450647 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22471.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50793-85-6 | C20H21NO2 | 307.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50793-85-6
Fórmula molecular C20H21NO2
Peso molecular (g/mol) 307.39
Número MDL MFCD00600506
Clave InChI DEUWEGPRKHPNKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-hexyl-, 4-cyanophenyl ester, 4-cyanophenyl 4-n-hexylbenzoate, p-cyanophenyl p-hexylbenzoate, 4-cyanophenyl 4-hexylbenzoate, 4-hexylbenzoic acid 4-cyanophenyl, 4-n-hexylbenzoic acid 4-cyanophenyl ester
PubChem CID 170907
Nombre IUPAC 4-hexilbenzoato de (4-cianofenilo)
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanophenyl 4-n-hexylbenzoate
Punto de fusión 44°C to 47°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.39
Porcentaje de pureza 99%