Learn More
4-cianofenol, TRC
Código de producto. 30366619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366619 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30366619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC982215100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzonitrile
CAS 767-00-0
Fórmula molecular C7 H5 N O
Cantidad 100 g
Sinónimo Benzonitrile, 4-hydroxy- (9CI, ACI), 4-Hydroxybenzonitrile (ACI), Benzonitrile, p-hydroxy- (6CI, 8CI), 4-Cyanophenol, 4-Hydroxycyanobenzene, NSC 400524, p-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H
SMILES Oc1ccc(cc1)C#N
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 119.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0371