Learn More
4-cianofenol-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxybenzonitrile-D4 |
| CAS | 1025089-21-7 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H N O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Benzonitrile-2,3,5,6-d4, 4-hydroxy- (ACI), 4-Hydroxybenzonitrile-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Hydroxybenzonitrile-D4, 4-Cyanophenol-2,3,5,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C#N)c([2 H])c([2 H])c1O |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxibenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 123.1454 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123,0622 g/mol |
| Mostrar más |