Learn More
4-cianofenol-2,3,5,6-d4, CDN
Código de producto. 30313371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.05 g
0.10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313371 0.1 g 0.10 g
30317803 0.05 g 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30313371 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND64580.1G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzonitrile-D4
CAS 1025089-21-7
Fórmula molecular C7 D4 H N O
Cantidad 0.1 g
Sinónimo Benzonitrile-2,3,5,6-d4, 4-hydroxy- (ACI), 4-Hydroxybenzonitrile-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Hydroxybenzonitrile-D4, 4-Cyanophenol-2,3,5,6-d4
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(C#N)c([2 H])c([2 H])c1O
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxibenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 123.1454
Formula Weight (peso de la fórmula) 123,0622 g/mol
Porcentaje de pureza 98 átomo % D, mínimo 98% Pureza química
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.