Learn More
Ácido 4-(cianometil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364326 5 g 5 g
11354326 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19955.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91983-26-5 | C8H8BNO2 | 160.967 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91983-26-5
Fórmula molecular C8H8BNO2
Peso molecular (g/mol) 160.967
Número MDL MFCD01632200
Clave InChI YKVMTTIYBSVPEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanomethyl benzeneboronic acid, 4-cyanomethyl phenyl boronic acid, 4-cyanomethylphenylboronic acid, 4-cyanomethylphenyl boronic acid, 4-cyanomethyl phenylboronic acid, 4-boronophenylacetonitrile, boronic acid, 4-cyanomethyl phenyl, pubchem7789, acmc-209ree
PubChem CID 2773342
Nombre IUPAC ácido [4-(cianometil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)CC#N)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión ∼196°C to 200°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3031323
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.97
Porcentaje de pureza 98%