Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-cianometil-3-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497026 250 mg 250 miligramos
15487026 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62103.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1220219-61-3
Fórmula molecular C14H17BFNO2
Peso molecular (g/mol) 261.103
Clave InChI SAFMDYCIEJEGJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, acmc-209ajh, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 2-2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile
PubChem CID 54759097
Nombre IUPAC 2-[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]acetonitrilo
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)CC#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.1
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido