Learn More
Ácido 4-(cianometoxi)fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11916141 1 g 1 g
11926141 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445400010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 947533-23-5 | Molecular Formula: C8H8BNO3 | Molecular Weight: 176.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947533-23-5
Fórmula molecular C8H8BNO3
Peso molecular (g/mol) 176.97
Número MDL MFCD09908170
Clave InChI GKJPNYHKHSLHCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanomethoxyphenylboronic acid, 4-cyanomethoxy phenyl boronic acid, 4-cyanomethoxy phenylboronic acid, acmc-209rtj
PubChem CID 21918429
Nombre IUPAC [4-(cyanomethoxy)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(OCC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.97
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.